Ácido 4-nitro-m-anísico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2083-25G M2083-5G
TCIAM2083-25GEA 106 EUR
TCIAM2083-25G TCIAM2083-5G
Ácido 4-nitro-m-anísico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-nitro-m-anísico
Formula: C₈H₇NO₅
Pto. Ebullición: 405 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 233 °C
Número MDL: MFCD00007353
Núm. CAS: 5081-36-7
EINECS: 225-793-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a6248e921ed1dd267936847386070be4612fac7&vid=c57ac0f931dbfad61f25f3ad593030df0f4f0442&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C