Ácido 5-nitrosalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
N0257-25G N0257-250G
TCIAN0257-25GEA 45 EUR
TCIAN0257-25G TCIAN0257-250G
Ácido 5-nitrosalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-nitrosalicílico
Formula: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Pto. de fusión: 228…231 °C
Densidad: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007338
Núm. CAS: 96-97-9
EINECS: 202-548-8
Índice Merck: 14,06631
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdd5161a3783ae0f7839becd9bf2de6e256ec0c4&vid=bb3b5291683292ce972058fe7e510f9d0a6f5e0a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 232.0 to 238.0 deg-C