Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0635-25G H0635-250G
TCIAH0635-25GEA 59 EUR
TCIAH0635-25G TCIAH0635-250G
Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₅
MW: 183.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007110
Núm. CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df8de238bee1480cc4531525a168d61c191d4df3&vid=f87ad60b9219204ef7da3c87d5b9ae18d7786b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %