Ácido 5-hidroxi-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1321-25G H1321-5G
TCIAH1321-25GEA 168 EUR
TCIAH1321-25G TCIAH1321-5G
Ácido 5-hidroxi-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-hidroxi-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₅
MW: 183.12 g/mol
Número MDL: MFCD00017566
Núm. CAS: 610-37-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8aa97cc40c9b43715ec78592d5d9553970947deb&vid=93ef22572f89225b06b933a9dd6a1243514f1621&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C