Ácido 4-hidroxi-3-nitrobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0910-100G H0910-25G
TCIAH0910-100GEA 71 EUR
TCIAH0910-100G TCIAH0910-25G
Ácido 4-hidroxi-3-nitrobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-hidroxi-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₅
Pto. de fusión: 182…185 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007119
Núm. CAS: 616-82-0
EINECS: 210-494-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=896e34c2d86c37bd7b0da703972f488ed7b23096&vid=bc71b2ee766e777a9282fa8d36e0bcfef7c0dd8b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity