Ácido 3,4-dinitrobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0823-25G D0823-5G
TCIAD0823-25GEA 143 EUR
TCIAD0823-25G TCIAD0823-5G
Ácido 3,4-dinitrobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3,4-dinitrobenzoico
Formula: C₇H₄N₂O₆
Pto. de fusión: 165,5…166.5 °C
Densidad: 1,674 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007255
Núm. CAS: 528-45-0
EINECS: 208-433-9
Índice Merck: 14,03275
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db8ff7071533ac99651df6fd1322faf4eb6ccf7e&vid=46dd35ac6eb5e8042f74ace909e6ef6dbba4647f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 167.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency