Ácido 3,5-dinitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0824-25G D0824-500G
TCIAD0824-25GEA 16 EUR
TCIAD0824-25G TCIAD0824-500G
Ácido 3,5-dinitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,5-dinitrobenzoico
Formula: C₇H₄N₂O₆
MW: 212.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007253
Núm. CAS: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
Índice Merck: 14,03276
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a736220b1516b22f50ae2faeba3a27dfbca6a4b&vid=d077c1438ff6dc245eaedbd5d08e2e0aa18d33d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 210.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency