Ácido 2-etoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0044-25G
E0044-500G
TCIAE0044-25GEA
25
EUR
TCIAE0044-25G
TCIAE0044-500G
Ácido 2-etoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-etoxibenzoico
Formula:
C₉H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 301 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 25 °C Densidad: 1,173 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00002438 Núm. CAS: 134-11-2 EINECS: 205-130-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |