Ácido o-anísico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0481-25G A0481-500G
TCIAA0481-25GEA 16 EUR
TCIAA0481-25G TCIAA0481-500G
Ácido o-anísico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido o-anísico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 280 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 99 °C
Densidad: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002431
Núm. CAS: 579-75-9
EINECS: 209-447-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=014aab838aa1202ae800d224c62c57d751c1dde9&vid=c3412493b429b93e26ec94c5e4e07aa8e4a03668&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency