Ácido m-anísico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1070-25G A1070-250G
TCIAA1070-25GEA 27 EUR
TCIAA1070-25G TCIAA1070-250G
Ácido m-anísico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido m-anísico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 172°C
Pto. de fusión: 103…106 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002499
Núm. CAS: 586-38-9
EINECS: 209-574-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=414ee0bbdde364e28494d44deed7d0d969d004e9&vid=c90c6d01fb6a01d85cb162e25276ffbfcca4be2d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C