Ácido 4-isopropoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0432-25G I0432-5G
TCIAI0432-25GEA 56 EUR
TCIAI0432-25G TCIAI0432-5G
Ácido 4-isopropoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-isopropoxibenzoico
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 163…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044318
Núm. CAS: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bb2fefb374aac5247eac27500d5d9fa75fad273&vid=8bb2fefb374aac5247eac27500d5d9fa75fad273&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C