Ácido 4-dodeciloxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2859-25G D2859-5G
TCIAD2859-25GEA 130 EUR
TCIAD2859-25G TCIAD2859-5G
Ácido 4-dodeciloxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-dodeciloxibenzoico
Formula: C₁₉H₃₀O₃
Pto. Ebullición: 420 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 137°C
Número MDL: MFCD00002543
Núm. CAS: 2312-15-4
EINECS: 219-004-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7644d92a5266398fd90222a510798b35998fecf1&vid=1dd5bb7be28850fc27b0b61593684658cb3236ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Mesomorphic range 91 to 145 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency