Ácido p-anísico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0482-500G A0482-25G
TCIAA0482-500GEA 72 EUR
TCIAA0482-500G TCIAA0482-25G
Ácido p-anísico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido p-anísico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 275 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 182…185 °C
Densidad: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002542
Núm. CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Índice Merck: 14,00666
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89195d9f48e5a310fc4a0850238230d78b334dd9&vid=8063fb679f508b4b4323a70d4cd4bb1f93ccb5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 181.0 to 186.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency