Ácido 3-metoxisalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1153-25G M1153-5G
TCIAM1153-25GEA 56 EUR
TCIAM1153-25G TCIAM1153-5G
Ácido 3-metoxisalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-metoxisalicilico
Formula: C₈H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002445
Núm. CAS: 877-22-5
EINECS: 212-888-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=741aa471b82e295a8a8e8940d1a50f4841b98d84&vid=8fce1686912e33a974f37d6648f0da834a2e803a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C