Ácido 4-metoxisalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 2-hidroxi-p-anísico, Ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzoico
M1795-25G M1795-5G
TCIAM1795-25GEA 92 EUR
TCIAM1795-25G TCIAM1795-5G
Ácido 4-metoxisalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-metoxisalicilico
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Pto. Ebullición: 327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 191 °C
Número MDL: MFCD00002450
Núm. CAS: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81495d8198c7d4074d442afe74685da23189aa58&vid=6bf461883c4a8cb1682d56ff11d9d26c70614340&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C