Ácido 5-metoxisalicilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-hidroxi-5-metoxibenzoico
M1254-25G
M1254-5G
TCIAM1254-25GEA
92
EUR
TCIAM1254-25G
TCIAM1254-5G
Ácido 5-metoxisalicilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-metoxisalicilico
Formula:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Pto. Ebullición: 327 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 141…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002459 Núm. CAS: 2612-02-4 EINECS: 220-037-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 143.0 to 146.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...