Ácido 3-hidroxi-p-anísico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3-hidroxi-4-metoxibenzoico
I0295-10G
I0295-25G
I0295-5G
TCIAI0295-10GEA
65
EUR
TCIAI0295-10G
TCIAI0295-25G
TCIAI0295-5G
Ácido 3-hidroxi-p-anísico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-hidroxi-p-anísico
Formula:
C₈H₈O₄ MW: 168.15 g/mol Pto. Ebullición: 327 |
Número MDL:
MFCD00002507 Núm. CAS: 645-08-9 EINECS: 211-430-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 252.0 to 256.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |