Ácido 2,4-dimetoxibenzoico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1675-25G D1675-5G
TCIAD1675-25GEA 32 EUR
TCIAD1675-25G TCIAD1675-5G
Ácido 2,4-dimetoxibenzoico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2,4-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002434
Núm. CAS: 91-52-1
EINECS: 202-074-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c2c65ac95036b29c611ba218e3656a1c26e51da&vid=1c2c65ac95036b29c611ba218e3656a1c26e51da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency