Ácido 2,5-dimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1894-25G D1894-5G
TCIAD1894-25GEA 124 EUR
TCIAD1894-25G TCIAD1894-5G
Ácido 2,5-dimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,5-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 80 °C
Número MDL: MFCD00002436
Núm. CAS: 2785-98-0
EINECS: 220-503-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e050c6b03bd1895bf4bbffc2b737f7700d4be37&vid=3ccfc133c2c45496a5c042a6de4803ce94182776&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C