Ácido 3,4-dimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido verátrico
D0631-25G D0631-500G
TCIAD0631-25GEA 43 EUR
TCIAD0631-25G TCIAD0631-500G
Ácido 3,4-dimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,4-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. Ebullición: 303 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117…119 °C
Densidad: 1,436 g/cm³ (-100 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002500
Núm. CAS: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Índice Merck: 14,09953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9dc9dd80e7df8c4367823752042bc49574ea04d&vid=512439d0069359721857146ff5795d178bb39e64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency