Ácido 3,5-dimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1534-25G D1534-500G
TCIAD1534-25GEA 33 EUR
TCIAD1534-25G TCIAD1534-500G
Ácido 3,5-dimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,5-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. Ebullición: 341 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 179…182 °C
Densidad: 1,423 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002502
Núm. CAS: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab826852e912f363a10c38f38ccf3098f6b4945d&vid=8267fd7afe76a852699b35742c16f31b78eacb3a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 187.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency