Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
G0014-25G G0014-500G G0014-100G
TCIAG0014-25GEA 35 EUR
TCIAG0014-25G TCIAG0014-500G TCIAG0014-100G
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₅
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 204…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002552
Núm. CAS: 530-57-4
EINECS: 208-486-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b314a349fad677268f3a1b80bd5f83eb07f8e6b5&vid=aa8d126ad0bfaa5dfc44a9b5e85b43c4e8089bd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 204.0 to 212.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency