Ácido 2,3,4-trimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1116-25G T1116-5G
TCIAT1116-25GEA 136 EUR
TCIAT1116-25G TCIAT1116-5G
Ácido 2,3,4-trimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,3,4-trimetoxibenzoico
Formula: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Pto. Ebullición: 110 - 115 °C (0,04 -rr)
Pto. de fusión: 104 °C
Número MDL: MFCD00002433
Núm. CAS: 573-11-5
EINECS: 209-350-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd2de4d3b59e6d30d3ee3f8d5caa23bcaf639334&vid=b60191cf9cefd5dcd333ca08577b2ff1a29f992c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C