Ácido 2,4,5-trimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2627-25G T2627-5G
TCIAT2627-25GEA 66 EUR
TCIAT2627-25G TCIAT2627-5G
Ácido 2,4,5-trimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,4,5-trimetoxibenzoico
Formula: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Pto. Ebullición: 300°C
Pto. de fusión: 142 °C
Número MDL: MFCD00002435
Núm. CAS: 490-64-2
EINECS: 207-715-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=055f9d5ac66f697f5c05069ecef7fd32dc32e12b&vid=4cd10723360e08a3364301f6f0471f81db82da57&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C