Ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0705-25G T0705-500G
TCIAT0705-25GEA 16 EUR
TCIAT0705-25G TCIAT0705-500G
Ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Pto. Ebullición: 376 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 168…170 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (24.95 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002501
Núm. CAS: 118-41-2
EINECS: 204-248-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1d5e968304d51a28103284391c58797b5bc2db0&vid=189d1c84c770731df0542f6bfff9b08b6fd81861&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity