Ácido 3-hidroxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: m-Hydroxybenzoic Acid
H0205-25G H0205-500G H0205-100G
TCIAH0205-25GEA 18 EUR
TCIAH0205-25G TCIAH0205-500G TCIAH0205-100G
Ácido 3-hidroxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Pto. Ebullición: 346 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 199 °C
Densidad: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002506
Núm. CAS: 99-06-9
EINECS: 202-726-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eec922f740c72a08d3e351fbe3dac2e3cb65d44&vid=304e634b99665f4d21b6899aa385faef148db780&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 207.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency