Ácido 4-hidroxibenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: p-Hydroxybenzoic Acid
H0207-25G H0207-500G H0207-100G
TCIAH0207-25GEA 16 EUR
TCIAH0207-25G TCIAH0207-500G TCIAH0207-100G
Ácido 4-hidroxibenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Pto. Ebullición: 336 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210…211 °C
Densidad: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002547
Núm. CAS: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Índice Merck: 14,04812
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5ca2b03c5b8a6c340cd6589ee1050250f239dc3&vid=441d51cc7a4ef8e7af12673441593e37a8531ea7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 214.0 to 219.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity