Ácido 2,3-dihidroxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pyrocatechuic acid
C0054-25G C0054-5G
TCIAC0054-25GEA 99 EUR
TCIAC0054-25G TCIAC0054-5G
Ácido 2,3-dihidroxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2,3-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 203…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002446
Núm. CAS: 303-38-8
EINECS: 206-139-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eb19bc0bbed1ee5b2da78a002770a445926e208&vid=b590f884c26f63ab707844051a18de8e971d2566&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency