Ácido 2,5-dihidroxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido gentisico
D0569-25G
D0569-500G
TCIAD0569-25GEA
41
EUR
TCIAD0569-25G
TCIAD0569-500G
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico
Formula:
C₇H₆O₄ Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 202…206 °C Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002460 Núm. CAS: 490-79-9 EINECS: 207-718-5 Índice Merck: 14,04398 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 204.0 to 208.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |