Ácido 2,6-dihidroxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
R0011-25G
R0011-500G
TCIAR0011-25GEA
63
EUR
TCIAR0011-25G
TCIAR0011-500G
Ácido 2,6-dihidroxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,6-dihidroxibenzoico
Formula:
C₇H₆O₄ MW: 154,12 g/mol Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 152…158 °C Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002462 Núm. CAS: 303-07-1 EINECS: 206-134-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | very faint turbidity |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...