Ácido 3-fenoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1253-25G P1253-5G
TCIAP1253-25GEA 102 EUR
TCIAP1253-25G TCIAP1253-5G
Ácido 3-fenoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-fenoxibenzoico
Formula: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 149…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002498
Núm. CAS: 3739-38-6
EINECS: 223-121-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ec69bebf18844e83efb8c954e1efde285fb128f&vid=1c36c5ec733f027a12c3df3bddadd535aab694d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C