Ácido 4-fenoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1256-25G P1256-5G
TCIAP1256-25GEA 92 EUR
TCIAP1256-25G TCIAP1256-5G
Ácido 4-fenoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-fenoxibenzoico
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Número MDL: MFCD00002539
Núm. CAS: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45ec5c3593751bf76ce6507b85a8d066968bb539&vid=cf861b270f3b5237c68dc82d43942f4bcafe13b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 164.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity