Ácido tiosalicílico ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
M0054-25G M0054-500G
TCIAM0054-25GEA 16 EUR
TCIAM0054-25G TCIAM0054-500G
Ácido tiosalicílico ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Ácido tiosalicílico
Formula: C₇H₆O₂S
MW: 154,19 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C (0,02 -rr)
Pto. de fusión: 165…166 °C
Densidad: 1,489 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004836
Núm. CAS: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
ADR: 9,
Índice Merck: 14,09360
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37ab6030eb92adcd4267f53cc4e26955c4230aba&vid=5d2633365a28188b60a167631d9033bfaf0d02dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %