Ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

B0042-500G B0042-25G B0042-100G
TCIAB0042-500GEA 232 EUR
TCIAB0042-500G TCIAB0042-25G TCIAB0042-100G
Ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico
Formula: C₉H₆O₆
Pto. Ebullición: 107 - 113 °C (0,1 -rr)
Pto. de fusión: 240…245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002470
Núm. CAS: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Índice Merck: 14,09702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce66f8880bb7a4cf274f44a5a9bb0cf8575aaa95&vid=635d9d20b902f942abcfdc002f026c4110d64269&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR