Ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
B0039-25G B0039-500G B0039-100G
TCIAB0039-25GEA 16 EUR
TCIAB0039-25G TCIAB0039-500G TCIAB0039-100G
Ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico
Formula: C₁₀H₆O₈
Pto. Ebullición: 516 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 272 °C
Densidad: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002471
Núm. CAS: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Índice Merck: 14,08004
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2865320308dbae4bb655485dc6d242191399c74&vid=a1d517826c5dfa494e3dc152721ea0e5c8b5199c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity