Benzoato de fenilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzoic acid phenyl ester
B0075-25G B0075-500G B0075-100G
TCIAB0075-25GEA 19 EUR
TCIAB0075-25G TCIAB0075-500G TCIAB0075-100G
Benzoato de fenilo ≥99.0% (por GC)
Benzoato de fenilo
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Pto. Ebullición: 299 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 66…69 °C
Densidad: 1,041 g/cm³ (131 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003072
Núm. CAS: 93-99-2
EINECS: 202-293-2
Índice Merck: 14,07275
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa563876f30e6b77f3400ae9db16d30ad295799d&vid=8d83020541f03364b4b563b86efa0e52f93bf862&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency