1,2,3,5-Tetraclorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0870-25G T0870-5G
TCIAT0870-25GEA 251 EUR
TCIAT0870-25G TCIAT0870-5G
1,2,3,5-Tetraclorobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2,3,5-Tetraclorobenceno
Formula: C₆H₂Cl₄
MW: 215,89 g/mol
Pto. Ebullición: 246°C
Pto. de fusión: 54 °C
Densidad: 1,858 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000543
Núm. CAS: 634-90-2
EINECS: 211-217-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11697feac037454913cd58c0d200d99eba7c6e31&vid=46c3ea501fe37a6f837db6724d063c62cf37a99f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency