1,2,3-Triclorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0377-25G T0377-500G
TCIAT0377-25GEA 16 EUR
TCIAT0377-25G TCIAT0377-500G
1,2,3-Triclorobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2,3-Triclorobenceno
Formula: C₆H₃Cl₃
Pto. Ebullición: 219°C
Pto. de fusión: 53…54 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000537
Núm. CAS: 87-61-6
EINECS: 201-757-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,09630
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=649e7d6977226245fb5f5ea6eb52b4bd2e572ed3&vid=e1accfaeb2bb550d3e25ac1abbf7eeab041bed53&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency