1,2-Diclorobenceno ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

D1116-25ML D1116-500ML
TCIAD1116-25MLEA 19 EUR
TCIAD1116-25ML TCIAD1116-500ML
1,2-Diclorobenceno ≥99.0% (por GC)
1,2-Diclorobenceno
Formula: C₆H₄Cl₂
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1,309 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000535
Núm. CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,03056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a13702c0d44de2555a3c9e4a3e3e3d7a3f5b51bc&vid=f72255d05a87cccc376fd0c84dc4b64addc8fcf3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR