2,3-Diclorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1666-25G D1666-500G
TCIAD1666-25GEA 29 EUR
TCIAD1666-25G TCIAD1666-500G
2,3-Diclorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2,3-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Pto. Ebullición: 105°C
Pto. de fusión: 64 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (100 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010127
Núm. CAS: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b85473df3564c74e4ca9ac4223c2e4797fc5e34&vid=4636573b42aa60941caaeca7adf1ed77f2cfe82d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C