2,6-Diclorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0331-25G D0331-100G
TCIAD0331-25GEA 31 EUR
TCIAD0331-25G TCIAD0331-100G
2,6-Diclorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
2,6-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 231°C
Pto. de fusión: 69…70 °C
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003307
Núm. CAS: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04e674fbb986bf9f58af223efcf2ad3ade50c915&vid=543c5c49b10ca87ffb2963a2a46983d9549088e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C