2-Clorobenzaldehído ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0561-25G C0561-500G
TCIAC0561-25GEA 16 EUR
TCIAC0561-25G TCIAC0561-500G
2-Clorobenzaldehído ≥99.0% (por GC)
2-Clorobenzaldehído
Formula: C₇H₅ClO
Pto. Ebullición: 212°C
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 104°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003304
Núm. CAS: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f569f46d59b6e4c5b3d5007f1d2e2d7b5e4891&vid=802dd7d28e865d736d18a3c82861bd264eeb0f06&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %