5-Clorosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
C0738-25G C0738-5G
TCIAC0738-25GEA 80 EUR
TCIAC0738-25G TCIAC0738-5G
5-Clorosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Clorosalicilaldehído
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Pto. Ebullición: 105 °C (12 -rr)
Pto. de fusión: 100,3 °C
Número MDL: MFCD00003331
Núm. CAS: 635-93-8
EINECS: 211-244-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ea2244af79557388c0177d6aa81cd65d3080a82&vid=0ea2244af79557388c0177d6aa81cd65d3080a82&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency