3-Clorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0124-25G C0124-500G C0124-100G
TCIAC0124-25GEA 16 EUR
TCIAC0124-25G TCIAC0124-500G TCIAC0124-100G
3-Clorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
3-Clorobenzaldehído
Formula: C₇H₅ClO
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 1,241 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 88°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003350
Núm. CAS: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05f5be99a15f4f563e72257b0f838cc1f3a68a05&vid=125fbb7bf2db3e2e9af6ae0cd24919d4e2f1044b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %