4-Clorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0125-25G C0125-500G C0125-100G
TCIAC0125-25GEA 28 EUR
TCIAC0125-25G TCIAC0125-500G TCIAC0125-100G
4-Clorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
4-Clorobenzaldehído
Formula: C₇H₅ClO
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de fusión: 46 °C
Densidad: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003379
Núm. CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef0b25c7330957aa2927d1c5510a987bf6627d37&vid=0960b5168f46f51a8c248f9eb04a0baac89a1560&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity