3-Cloro-p-anísaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
C1797-1G C1797-5G
TCIAC1797-1GEA 35 EUR
TCIAC1797-1G TCIAC1797-5G
3-Cloro-p-anísaldehído ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-p-anísaldehído
Formula: C₈H₇ClO₂
Número MDL: MFCD00016601
Núm. CAS: 4903-09-7
EINECS: 225-532-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e27d3b34dd497164968f6f8da7c1d0722624ae0&vid=ef80641787513c286ee9f5c71ee64f87d8598b04&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency