2-Cloroveratraldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
C1997-25G
C1997-5G
TCIAC1997-25GEA
82
EUR
TCIAC1997-25G
TCIAC1997-5G
2-Cloroveratraldehído ≥98.0% (por GC)
2-Cloroveratraldehído
Formula:
C₉H₉ClO₃ MW: 200,62 g/mol |
Número MDL:
MFCD00084942 Núm. CAS: 5417-17-4 EINECS: 226-515-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)