2-Clorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1130-25G C1130-500G
TCIAC1130-25GEA 16 EUR
TCIAC1130-25G TCIAC1130-500G
2-Clorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄ClN
Pto. Ebullición: 232°C
Pto. de fusión: 41…44 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001779
Núm. CAS: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a973a7836b267318a0d46da79369e1e31f679b7&vid=316d5143224004d4f17dc837955e9bf2aa0e958d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency