4-Clorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0135-25G C0135-500G
TCIAC0135-25GEA 23 EUR
TCIAC0135-25G TCIAC0135-500G
4-Clorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄ClN
Pto. Ebullición: 223°C
Pto. de fusión: 90…93 °C
Densidad: 1,1133 g/cm³ (16.8 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001813
Núm. CAS: 623-03-0
EINECS: 210-765-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a25a1ffead86cc1df1b1404140ace516ec8a0bb3&vid=3e7fca588c19d807812aff92d7fbd4762a952e2f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency