2-Cloro-5-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2026-25G
C2026-5G
TCIAC2026-25GEA
135
EUR
TCIAC2026-25G
TCIAC2026-5G
2-Cloro-5-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-nitrobenzonitrilo
Formula:
C₇H₃ClN₂O₂ Pto. Ebullición: 122°C Pto. de fusión: 108 °C |
Número MDL:
MFCD00007292 Núm. CAS: 16588-02-6 EINECS: 240-643-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 105.0 to 109.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...